Läs mer
Griffonilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Griffonilide |
| CAS | 61371-55-9 |
| Molekylformel | C8H8O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [6R-(6alpha,7beta,7abeta)]-7,7a-Dihydro-6,7-dihydroxy-2(6H)-benzofuranone, NSC 290808 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c9-5-2-1-4-3-6(10)12-8(4)7(5)11/h1-3,5,7-9,11H/t5-,7+,8+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1C=CC2=CC(=O)O[C@@H]2[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (6R,7S,7aS)-6,7-dihydroxy-7,7a-dihydro-6H-1-benzofuran-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.15 |
| Formel vikt | 168.0423 |