Learn More
Grifolic acid, Tocris Bioscience™
Description
Selective partial FFA4 (GPR120) agonist. Induces ERK and [Ca2+]i responses in cells expressing GPR120, but not those expressing GPR40.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Grifolic acid |
| CAS | 80557-12-6 |
| Molekylformel | C23H32O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | grifolic acid, ilicicolinic acid b, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl benzoic acid, d0e9ay, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecat rien-1-yl benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl-benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl benzoic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-2e,6e-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl |
| InChI-nyckel | QPIZDZGIXDKCRC-JTCWOHKRSA-N |
| LEDER | CC1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)O)CC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C)O |
| IUPAC-namn | 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.505 |
| PubChem CID | 9976563 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?