Läs mer
Grifolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Grifolic Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O4/c1-15(2)8-6-9-16(3)10-7-11-17(4)12-13-19-20(24)14-18(5)21(22(19)25)23(26)27/h8,10,12,14,24-25H,6-7,9,11,13H2,1-5H3,(H,26,27)/b16-10+,17-12+ |
| Formel vikt | 372.2301 |