Läs mer
IKA™ Slipkammare
Produktkod. p-8013491 Handla allt IKA Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 mL
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10021081
Brand: IKA™ 0002904100
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Slipkammare
Kapacitet (metrisk) 250 ml
För användning med (utrustning) Kompatibel med A11 basic analytisk kvarn
Material Polykarbonat
Material (sekundärt) Inlopp i rostfritt stål
Modell A11.4