Läs mer
SPEX Certiprep™ Slipcylinder Geno/Grinder Keramisk
Produktkod. 12809055 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Mått (L x B):
3/8 x 7/8 tum. (9 x 22 mm)
5/32 x 5/16 tum. (4 x 8 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12809055
Brand: SPEX Certiprep™ 2183
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Användbar för att blanda prover för extraktionsmetoder som analys av bekämpningsmedelsrester eller utvinning av olja från fisk och skaldjur.
  • Kemiskt inert
  • Vinkelskuren ände hjälper till att klippa provmatrisen och säkerställa god homogenisering och maximera extraktionshastigheten
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Mått (L x B) 3/8 x 7/8 tum. (9 x 22 mm)
För användning med (applikation) Två cylindrar används per provflaska
Förpackningsmängd 100:-/påse