Läs mer
Kinematica™ Rostfritt stålblandningstillbehör för MB 800 Laboratorieblandare
Produktkod. 11999058 Handla allt Kinematica Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
4000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11999058 4000 ml Varje
11989058 2000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11999058 Leverantör Kinematica™ Leverantörsnummer 36050055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14610.75 SEK
    13436.68 SEK / Paket med 1
    Save 1174.07 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Blandningsfäste för MB 800 består av rostfritt stål, packning och bladhuvud samt lock med öppning för materialtillsats.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4000 ml
Bladmaterial Rostfritt stål
För användning med (utrustning) MB 800