Läs mer
Kinematica™ Rostfritt stålblandningstillbehör för MB 800 Laboratorieblandare
Handla allt Kinematica Produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
4000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4000 ml |
| Bladmaterial | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | MB 800 |