Läs mer
SPEX™ SamplePrep Slipning av tillbehörspaket för injektionsflaskor
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
- Sluten malningsflaska förhindrar korskontaminering.
- Utmärkt för att mala vävnad, frön, polymerer, läkemedel och textilier.
- Kompatibel med uppsättningar av slipflaskor 61043-09 och 61043-11.
- Kompatibel med Freezer/Mill™ kryogena kvarnar 04500-39 till -42, 04577-77 och 04577-92 till -94.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slipset |
| För användning med (utrustning) | Freezer/Mill Kryogena kvarnmaskiner |
| Inkluderar | 1 Vial Extractor/Operer (04576-38) och Vial Rack (04576-39) |
| Storlek | Betydande |