Läs mer
SPEX™ SamplePrep Slipning av tillbehörspaket för injektionsflaskor
Produktkod. 15330502 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15330502 Liten 1 uppsättning
13476148 Betydande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15330502 Leverantör SPEX™ SamplePrep Leverantörsnummer 6870S
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Innehåller allt som behövs för att köra små/mellanstora/stora slipflaskor i LargeFreezer/Mill™
  • Sluten malningsflaska förhindrar korskontaminering.
  • Utmärkt för att mala vävnad, frön, polymerer, läkemedel och textilier.
  • Kompatibel med slipflaskorset 04576-35 och 61043-07.
  • Kompatibel med Freezer/Mill™ kryogena kvarnar 04500-39 till -42, 04577-77 och 04577-92 till -94.
Specifikationer
Produkttyp Slipset
För användning med (utrustning) Freezer/Mill Kryogena kvarnmaskiner
Inkluderar 1 multivialhållare (04500-51), 1 ampullutdragare/öppnare (04576-31) och 1 flaskställ (04576-32)
Storlek Liten