Läs mer
SPEX Certiprep™ Slipflaska i rostfritt stål
Produktkod. 12584316 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 0,5 g
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12584316 0,1 till 0,5 g 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 12584316 Leverantör SPEX Certiprep™ Leverantörsnummer 6781S
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Används för att slipa hårda prover som ben och kretskort
  • För användning vid kontakt med plast rekommenderas inte.
  • Setet inkluderar slaginstrument i rostfritt stål, mittcylinder i rostfritt stål, två ändpluggar och ett paket med 10 O-ringar.
  • Provets malkapacitet är 0,1 gram - 5,0 gram.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Fryskvarnar
Material Rostfritt stål
Volym (metrisk) 0,1 till 0,5 g