Läs mer
Checkers Grepp Guard™ 5-kanals lättviktskabelskydd
Produktkod. 17782418
Change view
Färg:
Gult, Grå
Produktkod. Färg
17782418 Gult, Grå
1 options
Produktkod. 17782418 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PGGS0002YG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2614.50 SEK
    2266.36 SEK / Paket med 1
    Save 348.14 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lätt, hållbart 5-kanaligt kabelskydd.
  • Greppet Guard™ 5-kanals kabelskydd innehåller många patentsökta funktioner, inklusive våra ''Gripper Connectors'' och nya lätta design
  • Med en vikt på endast 58 kg är Grip Guard upp till 60 % lättare än andra ledande 5-kanals kabelskydd av polyuretan och upp till 75 % lättare än andra 5-kanals kabelskydd av gummi på marknaden
  • Gripper Connector är ergonomiskt utformad för att passa din hand, vilket möjliggör enkel hantering och transport
  • Denna kontakt låser också flera kabelskydd tätt ihop för att ge en säker korsning för fordon och fotgängare samtidigt som värdefulla elkablar och slangledningar skyddas
  • Denna modulära sammankopplingsdesign är idealisk för användning i offentliga nöjesställen, lätta kommersiella applikationer och allmännyttiga tillämpningar
  • Grepp Guard™ Kabelskydd är tillverkade av underhållsfri polyuretan
  • Jämfört med andra gummitillverkade kabelskydd, Grip Guard™ 5-Channel är upp till 75 % lättare utan att kompromissa med den nödvändiga styrkan och hållbarheten
Specifikationer
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Bredd (metrisk) 42 cm
Färg Gult, Grå
Material Polyuretan
Typ Cable Protector