Läs mer
Microspec™ Grip Seal påsar
Produktkod. 15762175
Mått (L x B):
2 x 9 tum.
3 x 7,5 tum.
6 x 9 tum.
7,5 x 7,5 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15762175
Brand: Microspec™ W1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger lagring för ett stort antal prover
  • Kostnadseffektiv provtagning
  • Provlagring av ett stort antal prover
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Grepptätning
Färg Genomskinlig
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Provtagning
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 50μ m
Filmbeskrivning Polyeten
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 1000
Ytterförpackning Låda
Kvantitet 1000
Mått (L x B) 2 x 9 tum.
Produkttyp Provpåse