Läs mer
Microspec™ Grip Seal påsar
Mått (L x B):
2 x 9 tum.
3 x 7,5 tum.
6 x 9 tum.
7,5 x 7,5 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Kostnadseffektiv provtagning
- Provlagring av ett stort antal prover
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Grepptätning |
| Färg | Genomskinlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Provtagning |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 50μ m |
| Filmbeskrivning | Polyeten |
| Visa mer |