Läs mer
Microspec™ Grip Seal påsar
Produktkod. 16675482
Change view
Mått (L x B):
2 x 9 tum.
3 x 7,5 tum.
6 x 9 tum.
7,5 x 7,5 tum.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
16675482 6 x 9 tum.
16655482 2 x 9 tum.
16665482 3 x 7,5 tum.
16685482 7,5 x 7,5 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16675482 Leverantör Microspec™ Leverantörsnummer W7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 SEK
    600.43 SEK / Paket med 1000
    Save 54.57 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Paket med 1000 Grip Seal-påsar
  • Grip Seal Bag
  • Sterila
  • Paket om 1000
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Provtransport
Sterilitet Sterila
Filmbeskrivning LDPE
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 100
Steriliseringsmetod EtO
Mått (L x B) 6 x 9 tum.