Läs mer
Microspec™ Grip Seal påsar
Beskrivning
- Grip Seal Bag
- Sterila
- Paket om 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Provtransport |
| Sterilitet | Sterila |
| Filmbeskrivning | LDPE |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 100 |
| Steriliseringsmetod | EtO |
| Mått (L x B) | 7,5 x 7,5 tum. |