Läs mer
Microspec™ Grip Seal påsar
Mått (L x B):
2 x 9 tum.
3 x 7,5 tum.
6 x 9 tum.
7,5 x 7,5 tum.
Beskrivning
- Grip Seal Bag
- Sterila
- Paket om 1000
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Provtransport |
| Sterilitet | Sterila |
| Filmbeskrivning | LDPE |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 100 |
| Steriliseringsmetod | EtO |
| Mått (L x B) | 2 x 9 tum. |