Läs mer
Greiner Bio-One Grippropp för rundbottnade polystyrenrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10088780
För användning med (utrustning):
10 ml rör
Produktkod. 10088780
Brand: Greiner Bio-One 307321
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativ polyeten. Greiner Bio-One Gripper Stopper används med polystyrenrör med rund botten.
  • Material: Högkvalitativ polyeten
  • Icke-steril
  • Färg: Naturlig
  • För användning med rundbottna polystyrenrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre Rör: 14 mm
Produkttyp Skruvlock
Material Polyeten
Färg Naturlig
Höjd (metrisk) Rör: 100 mm
Kvantitet 10,000/Cs.
För användning med (utrustning) 10 ml rör