Läs mer
Griseofulvic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Griseofulvic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClO6/c1-7-4-8(18)5-11(19)16(7)15(20)12-9(21-2)6-10(22-3)13(17)14(12)23-16/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t7-,16+/m1/s1 |
| Formel vikt | 338.0557 |