Läs mer
Griseofulvin-13C,d3, TRC
Produktkod. 30398939
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30398939 10 mg
30394017 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30398939 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG78750210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1329612-29-4
Molekylformel C1613CH14D3ClO6
Molekylvikt (g/mol) 356.78
Synonym (1'S,6'R)-7-Chloro-2',6-dimethoxy-4-(methoxy-d3)-6'-methyl-spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, Amudane-13C,d3, Fulcin-13C,d3, Grisovin-13C,d3, Spirofulvin-13C,d3, Sporostatin-13C,d3, Xuanjing-13C,d3
LEDER O=C1[C@@]2([C@H](C)CC(C=C2OC)=O)OC3=C(Cl)C(OC)=CC(O[13C]([2H])([2H])[2H])=C31
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Griseofulvin-13C,d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1/i2+1D3
Formel vikt 356.0936