Läs mer
(+)-Griseofulvin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10083020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10083020 5 g 5g
10236330 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10083020 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227450050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-07-8
Molekylformel C17H17ClO6
Molekylvikt (g/mol) 352.76
MDL-nummer MFCD00082343
InChI-nyckel DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Synonym griseofulvin, +-griseofulvin, amudane, fulvicin, griseofulvina, griseofulvinum, grisactin, grisefuline, grisovin, griseofulvine
PubChem CID 441140
ChEBI CHEBI:27779
IUPAC-namn (2S,5'R)-7-klor-3',4,6-trimetoxi-5'-metylspiro[1-bensofuran-2,4'-cyklohex-2-en]-1',3-dion
LEDER CC1CC(=O)C=C(C12C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3OC)OC)Cl)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Griseofulvin
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 217.0°C to 224.0°C
Färg Vit till Vit-Gul
Förlust vid torkning 1% max. (1 g, 105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 4584
Specifikt rotationsförhållande +354° (20°C c=1,dimethylform.)
Specifik rotation + 354.00
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,slightly soluble in alcohol,benzene,acetone,,chloroform,ethyl acetate,practically insoluble in petroleum ether
Spektrofotometri 96.0% min. (on dried substance)
Formel vikt 352.76
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+)-Griseofulvin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.