Läs mer
(+)-Griseofulvin, 97 %
Produktkod. 11405537
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405537 100 g 100g
11485527 5 g 5g
11495527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23521.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4762.75 SEK
    4275.65 SEK / 100g
    Save 487.10 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
CAS: 126-07-8 | C17H17ClO6 | 352,767 g/mol
Griseofulvin är ett svampdödande läkemedel. Det används både på djur och på människor för att behandla ringormsinfektioner i hud och naglar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Griseofulvin är ett svampdödande läkemedel. Det används både på djur och på människor för att behandla ringormsinfektioner i hud och naglar.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid, etanol, metanol, kloroform, DMSO, tetrakloretan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-07-8
Molekylformel C17H17ClO6
Molekylvikt (g/mol) 352.767
MDL-nummer MFCD00082343
InChI-nyckel DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Synonym griseofulvin, +-griseofulvin, amudane, fulvicin, griseofulvina, griseofulvinum, grisactin, grisefuline, grisovin, griseofulvine
PubChem CID 441140
ChEBI CHEBI:27779
IUPAC-namn (2S,5'R)-7-klor-3',4,6-trimetoxi-5'-metylspiro[1-bensofuran-2,4'-cyklohex-2-en]-1',3-dion
LEDER CC1CC(=O)C=C(C12C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3OC)OC)Cl)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Griseofulvin
Smältpunkt 218 °C till 220 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 95226
Merck Index 14,4549
Löslighetsinformation Löslig i dimetylformamid, etanol, metanol, kloroform, DMSO, tetrakloretan. Olöslig i vatten.
Formel vikt 352.77
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.