Läs mer
Griseofulvin, LoGiCal
Produktkod. 30458287
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458287 10 mg
1 options
Produktkod. 30458287 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0582.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Griseofulvine
CAS 126-07-8
Analyt- eller komponentnamn Griseofulvine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H17 Cl O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Griseofulvin
InChI formel InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
IUPAC-namn (2S,5'R)-7-kloro-3',4,6-trimetoxi-5'-metylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyklohex-2-en]-1',3-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 352.77
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 352,0714 g/mol