Läs mer
Griseofulvin, MedChemExpress
Produktkod. 16499877
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16499877 5 g
1 options
Produktkod. 16499877 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17583
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
MedChemExpress Griseofulvin(Gris-PEG; Grifulvin) is a spirocyclic fungal natural product used in treatment of fungal dermatophytes; Antifungal drug.
Griseofulvin(Gris-PEG
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Griseofulvin
Fysisk form Solid
CAS 126-07-8
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H17ClO6
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (94.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1[C@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)OC3=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C13
Molekylvikt (g/mol) 352.77
Formel vikt 352.77
Procent renhet 98.71%