Läs mer
Griseofulvin, Mikromol™
Beskrivning
Griseofulvin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Griseofulvine |
| CAS | 126-07-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Griseofulvine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H17 Cl O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Griseofulvin |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1 |
| LEDER | COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O |
| IUPAC-namn | (2S,5'R)-7-kloro-3',4,6-trimetoxi-5'-metylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyklohex-2-en]-1',3-dion |
| Visa mer |