Läs mer
Griseofulvin, TRC
Produktkod. 30392441
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30392441 25 mg
1 options
Produktkod. 30392441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG78750025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Griseofulvine
CAS 126-07-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H17 Cl O6
Kvantitet 25 mg
Synonym Griseofulvin, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-, (1'S,6'R)-, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-, (1'S-trans)-, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 7-chloro-2',4,6-trimethoxy-6'β-methyl- (8CI), (1'S,6'R)-7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, (+)-Griseofulvin, 7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-6'β-methylspiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, Amudane, Curling factor, Fulcin, Fulvicin, Fulvicin Bolus, Fulvicin P/G, Fulvicin U/F, Fulvidex, Fulvina, Fulvinil, Fulvistatin, Gricin, Grifulin, Grifulvin, Grifulvin V, Gris-PEG, Grisactin, Grisefulin, (+)-, Griseovin, Grisofulvin, Grisovin, Grisovin FP, Grysio, Idifulvin, Lamoryl, Likuden, Neo-Fulcin, Polygris, Poncyl, Poncyl FP, Spirofulvin, Sporostatin, Xuanjing
InChI formel InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
LEDER COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
IUPAC-namn (2S,5'R)-7-kloro-3',4,6-trimetoxi-5'-metylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyklohex-2-en]-1',3-dion
Molekylvikt (g/mol) 352.77
Formel vikt 352.0714