Läs mer
GRO Hydrocarbons Mixture (C4-C12) 631 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Butane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Undecane |
| CAS | 106-97-8, 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | n-Butane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Undecane |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | n-Butane 2000 μg/mL∣n-Decane 2000 μg/mL∣n-Dodecane 2000 μg/mL∣n-Heptane 2000 μg/mL∣n-Hexane 2000 μg/mL∣n-Nonane 2000 μg/mL∣n-Octane 2000 μg/mL∣n-Pentane 2000 μg/mL∣n-Undecane 2000 μg/mL |