Läs mer
GRO-blandning 982 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314827
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314827 1 ml
1 options
Produktkod. 30314827 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000982ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane
CAS 124-18-5, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Analyt- eller komponentnamn n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) n-Decane 2000 μg/mL∣n-Heptane 2000 μg/mL∣n-Hexane 2000 μg/mL∣n-Nonane 2000 μg/mL∣n-Octane 2000 μg/mL