Läs mer
Macherey-Nagel™ Grob testblandning
Produktkod. 10256371 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
10256371 1 ml
1 options
Produktkod. 10256371 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 722310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.00 SEK
    487.23 SEK / 1ml
    Save 46.77 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Grob test mixture (mod.)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane