Läs mer
Karl Hecht™ Slipad kantmikroskopglas med frostad ände
Produktkod. 15904030
Change view
Matt:
Båda ändarna
Produktkod. Matt
15904030 Båda ändarna
1 options
Produktkod. 15904030 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 42407010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.66 SEK
    63.65 SEK / Paket med 50
    Save 82.01 SEK
    56% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utvalda mikroskopobjektglas av glaskvalitet som har förrengjorts och är redo att användas.
  • Finns med en eller två frostade ändar
  • Halvvit
  • CE-märkning
  • Icke-frätande
  • Slipade kanter 90°
  • Standardtjocklek på ca. 1 mm
  • Storlek ca. 76 x 26 mm
  • 50/kartong, 5000/kartong
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
nr per ärende 5000/kartong
Antal per förpackning 50/Låda
Kanter 90° , Mark
Matt Båda ändarna
Material Glas
Förrensad Ja
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Färg Genomskinlig
Certifikat och efterlevnad CE
För användning med (applikation) Mikroskopi, färgning
Mått (L x B) 76 x 26 mm