Läs mer
Karl Hecht™ Slipad kantmikroskopglas med frostad ände
Beskrivning
- Finns med en eller två frostade ändar
- Halvvit
- CE-märkning
- Icke-frätande
- Slipade kanter 90°
- Standardtjocklek på ca. 1 mm
- Storlek ca. 76 x 26 mm
- 50/kartong, 5000/kartong
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |
| nr per ärende | 5000/kartong |
| Antal per förpackning | 50/Låda |
| Kanter | 90° , Mark |
| Matt | Båda ändarna |
| Material | Glas |
| Förrensad | Ja |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Färg | Genomskinlig |
| Visa mer |