Läs mer
Fisherbrand™ Objektglas för mikroskop med slipade kanter
Produktkod. 11572203 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
0,8 till 1 mm
1 till 1,2 mm
1,2 till 1,5 mm
Matt:
Inte frostat
Twin Frosted
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Matt Förpackningsstorlek
11572203 1 till 1,2 mm Twin Frosted Paket med 50
11562203 0,8 till 1 mm Twin Frosted Paket med 50
12373118 0,8 till 1 mm Inte frostat Paket med 50
12383118 1 till 1,2 mm Inte frostat Paket med 50
12393118 1,2 till 1,5 mm Inte frostat Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11572203
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Insvept i cellofan för förbättrad renhet. Dessa objektglas med slipade kanter är tvättade och polerade objektglas med 90° slipad kant.
  • Glas 76 mm x 26 mm
  • Finns i helt klart glas eller frostat i ena änden
  • Slipa på alla fyra kanterna
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Kanter 90° , Mark
Matt Twin Frosted
Material Glas
Förrensad Ja
Tjocklek (metrisk) 1 till 1,2 mm
Typ Objektglas för mikroskop
Färg Klart
Kvantitet 50 Pk.