Läs mer
Merck Slipade skarvflaskor för vakuumfiltrering
Handla allt Merck Produkter
Click to view available options
Volym (metrisk):
250 ml
1 l
4 l
5 l
Typ:
Konisk bottenflaska
Slangar
Standard bottenflaska
Unit Size:
Varje
Description
- Dessa tillbehörsprodukter är utformade för att ersätta delar som ingår i Millipore glasvakuumfiltreringssatser eller tillhandahålla en alternativ konfiguration.
- Denna artikel är en tillbehörsdel för Millipore Helglasfilterhållarsatser och Millipore MilliSolve Utrustning.
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Millipore Filterhållare i helglas, Millipore MilliSolve Utrustning |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Konisk botten |
| Typ | Konisk bottenflaska |
| Volym (metrisk) | 1 l |