Specifikationer
| Kontakttyper | S7 |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Typ | Fält pH |
| För användning med (applikation) | För mätlösning vatten på marken |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |