Läs mer
Digi-Sense Typ-T rörpluggsond, minikontakt, jordad kabel
Produktkod. 11781339 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Analystid:
≥2,5 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Analystid Förpackningsstorlek
11781339 ≥2,5 sek. Varje
1 options
Produktkod. 11781339 Leverantör Digi-Sense Leverantörsnummer 0850074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00 SEK
    638.09 SEK / Paket med 1
    Save 148.91 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Jordad Type-T Pipe Plug Probe är idealisk för installation där utrymmet är begränsat.
  • Sonden sträcker sig endast 0,5 tum ut ur anslutningen för snabb respons utan att ta upp mycket utrymme.
  • Svarstid: 2,5 sekunder eller mer.
  • De 0,25 tum. NPT beslag klarar upp till 3500 psi.
  • Glasfiberisolerad kabel idealisk för långtidsinstallation i högtemperaturmiljöer.
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakt: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
  • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
  • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
  • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
  • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
  • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Analystid ≥2,5 sek.
Certifikat och efterlevnad ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C till +260 °C
Typ Termoelementsond
För användning med (applikation) För installation där utrymmet är begränsat
Inkluderar 0,25 tum NPT (M) Mini-kontakt, 5 fot. Kabel
Material Rostfritt stål
Temperatur (engelska) -328 °F till +500 °F
Längd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 12.7 mm