Beskrivning
- Allows the rapid grouping of Streptococcus A , B, C, D, F & G.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO13485 ISO9001 |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| CE-märkning | Yes |
| Clia komplexitet | Non-waived |
| Detekterbara analyter | Streptococci (Group F) Antibodies |
| Formatera | 1 Bottle (2.5 mL) |
| Provtyp | Bacterial Colonies |
| Känslighet | 0.92 |
| Typ | Agglutination Slide Test |
| För användning med (applikation) | Detection and Identification of The Extracted Antigens |
| Visa mer |