Läs mer
Novacyt - Microgen Bioproducts Group G Separate Reagent
Produktkod. 17393201 Handla allt Novacyt Group Produkter
Change view
Kvantitet:
2,5 ml
Produktkod. Kvantitet
17393201 2,5 ml
1 options
Produktkod. 17393201 Leverantör Novacyt - Microgen Bioproducts Leverantörsnummer M47GCE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Microgen Bioproducts Group G separate reagent
  • Allows the rapid grouping of Streptococcus A , B, C, D, F & G.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO13485 ISO9001
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
CE-märkning Yes
Clia komplexitet Non-waived
Detekterbara analyter Streptococci (Group G) Antibodies
Formatera 1 Bottle (2.5 mL)
Provtyp Bacterial Colonies
Känslighet 0.92
Typ Agglutination Slide Test
För användning med (applikation) Detection and Identification of The Extracted Antigens
För användning med (utrustning) Bacteriological Loops, Glass or Plastic Test Tubes, Pipette, Water Bath Set at 37°C, Sample Droppers or Pasteur Pipettes, Laboratory Timer
Inkluderar 2.5 mL
Material Polyethylene Dropper Bottle
Antal reaktioner 1/Test
Organismgrupp Monera
Förpackningstyp Bottle in polygrip bag
Kvantitet 2,5 ml
Reagenstyp M47G Reagent F 2.5 mL contains rabbit Strep Group G antibody-sensitised latex particles
Art Streptococci
Specificitet 1
Målorganismklass Bacteria
Testtid 10 to 15 minutes