Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Growth Hormone.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 2.81 pg/mL |
| Analyskänslighet | 2.81-180 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produktlinje | Novus |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Growth Hormone. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | GHIGHD1B, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N |
| Visa mer |