Läs mer
Novus Biologicals™ GRP 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | GRP |
| Synonym | galectin-related protein, GRP, MGC33751, MGC71953 |
| Gensymbol | LGALSL |