Läs mer
Grubbs Catalyst, 1st Generation, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzylidenebis(tricyclohexylphosphine)dichlororuthenium |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C18H33P.C7H6.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h2*16-18H,1-15H2;1-6H;2*1H;/q;;-2;;;+4/p-2 |
| Formel vikt | 822.353 |