Läs mer
Grubbs Catalyst, 2nd Generation, TRC
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Grubbs Catalyst, 2nd Generation |
| CAS | 246047-72-3 |
| Molekylformel | C28 H32 Cl2 N2 Ru . C18 H33 P |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ruthenium, [1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(phenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)-, (SP-5-41)- (9CI, ACI), (SP-5-41)-[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(phenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium (ACI), (1,3-Dimesitylimidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine)benzylidene ruthenium dichloride, [1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(phenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium, Benzylidene(1,3-dimesityl-4-imidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium dichloride, Benzylidene(1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium dichloride, Benzylidene[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(tricyclohexylphosphine)ruthenium, Benzylidenedichloro(1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine )ruthenium, C 848, C 848 (catalyst), Dichloro(1,3-dimesityl-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene)(phenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium, Generation II Grubbs' catalyst, Grubbs 2nd catalyst, Grubbs 2nd generation catalyst, Grubbs Catalyst 2nd. generation, Grubbs II catalyst, Grubbs second generation catalyst, Grubbs' 2nd generation catalyst, Grubbs' Ru-dihydroimidazolylidene catalyst, Grubbs-Herrmann catalyst, Grubbs-Nolan catalyst, M 204, Second generation Grubbs catalyst, Secondary generation Grubbs catalyst, Tricyclohexylphosphine[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene](benzylidene)ruthenium(IV) dichloride, Tricyclohexylphosphine[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene]benzylidene ruthenium dichloride, Tricyclohexylphosphino[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene]benzylidene ruthenium dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2.C18H33P.C7H6.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;16-18H,1-15H2;1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(N2CCN(C2=[Ru](=Cc3ccccc3)(Cl)Cl)c4c(C)cc(C)cc4C)c(C)c1.C5CCC(CC5)P(C6CCCCC6)C7CCCCC7 |
| IUPAC-namn | benzylidene-[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidin-2-ylidene]-dichlororuthenium;tricyclohexylphosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 848.97 |
| Formel vikt | 848.3306 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?