Läs mer
GS-444217, MedChemExpress
Beskrivning
GS-444217 is a potent, orally available and selective ATP-competitive inhibitor of apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) with an IC50 of 2.87 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GS-444217 |
| CAS | 1262041-49-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H21N7O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 15.5 mg/mL (37.67 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(C1=NC=CC(N2C=C(C3CC3)N=C2)=C1)NC4=CC=CC(C5=NN=CN5C6CC6)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.46 |
| Formel vikt | 411.46 |
| Visa mer |