Läs mer
GS 9973, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Entospletinib |
| CAS | 1229208-44-9 |
| Molekylformel | C23H21N7O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | GS 9973, 6-(1H-Indazol-6-yl)-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-Imidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21N7O/c1-2-17-14-25-28-20(17)13-16(1)21-15-30-8-7-24-23(30)22(27-21)26-18-3-5-19(6-4-18)29-9-11-31-12-10-29/h1-8,13-15H,9-12H2,(H,25,28)(H,26,27) |
| LEDER | C1CN(CCO1)c2ccc(Nc3nc(cn4ccnc34)c5ccc6cn[nH]c6c5)cc2 |
| IUPAC-namn | 6-(1H-indazol-6-yl)-N-(4-morpholin-4-ylphenyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.46 |
| Formel vikt | 411.1808 |