Läs mer
- Home
- Products
- Personlig skyddsutrustning
- Handskar
- Torra boxhandskar
- AL Glove Systems GSB Isolator Box Handskar
AL Glove Systems GSB Isolator Box Handskar
Produktkod. 31337493
Change view
Storlek:
Betydande, 9.5
Intermediär, 8
X-large, 11
Längd (metrisk):
800 mm
920 mm
Tjocklek (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Diameter (metrisk) manschett:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
34 product options available for selection
| Produktkod. | Storlek | Längd (metrisk) | Tjocklek (metrisk) | Diameter (metrisk) manschett |
|---|---|---|---|---|
| 31337493 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337400 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337436 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337484 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337398 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337454 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337483 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337482 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337497 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337429 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337439 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337416 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337440 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337517 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337495 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337424 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337508 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337461 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337476 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337494 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337469 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337473 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337396 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337407 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337486 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337419 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337401 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337457 | X-large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337518 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337399 | X-large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337467 | X-large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337447 | X-large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337488 | X-large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337462 | X-large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
31337493
Leverantör
AL Glove Systems
Leverantörsnummer
1225048111
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 10-09-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
AL Glove Systems GSB-handskar är tillverkade av bromo-butylgummi (BBR) med hög gasogenomtränglighet och hög resistens mot ett brett spektrum av polära kolväten såsom syror, ester, ketoner och aminderivat. De är mycket flexibla med hög känslighet. GSB-handsken är klassificerad som PAH-fri.
- Ogenomtränglig för gas
- Hög resistens mot permeation av främst syre, kväve, inerta gaser etc. under produktion under inert gasatmosfär i inerta lådor för produktion av elektroniska komponenter och mikrokomponenter
Flexibel:
- Erbjuder god känslighet i hanteringen
- Motståndskraftig mot kemikalier
- Hög resistens mot en mängd olika kemikalier och toxiner
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- En metanolskyddsnivå 6
- B Acetonskydd Nivå 6
- I Etylacetatskydd nivå 3
- K natriumhydroxid 40% Skyddsnivå 6
- L-svavelsyra 96 % Skyddsnivå 6
- N-ättiksyra 99 % Skyddsnivå 6
- O Ammoniumhydroxid 25% Skyddsnivå 6
- T Formaldehyd 37% Skyddsnivå 6
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE kategori III-direktiv 2016/425 EG-typ |
| Klorerad | Nej |
| Färg | Svart |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Ja |
| Material | Butyl |
| Produkttyp | Torrlåda, isolatorhandskar |
| Storlek | X-large, 11 |
| Temperatur (engelska) Max. | 194°F |
| Temperatur (metrisk) Max | 90 °C |
| Tjocklek (engelska) | 16 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| För användning med (applikation) | Hantering av känsliga eller farliga material i en inert eller innesluten atmosfär |
| För användning med (utrustning) | Torrbox, isolator, RABS |
| Greppdesign | Smidigt |
| Tillverkning/QMS revisionsstandarder | ISO 9001:2015 |
| Förpackningstyp | Kartong |
| Temperatur (engelska) Min | -40 °C |
| Temperatur (metrisk) Min. | -40 °C |
| Längd (engelska) | 32 tum |
| Längd (metrisk) | 800 mm |
| Diameter (engelska) manschett | 10 tum |
| Diameter (metrisk) manschett | 250 mm |
| Visa mer Visa mindre |