Läs mer
AL Glove Systems GSB Isolator Box Handskar
Produktkod. 31337518
Change view
Storlek:
Betydande, 9.5
Intermediär, 8
X-large, 11
Längd (metrisk):
800 mm
920 mm
Tjocklek (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Diameter (metrisk) manschett:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Längd (metrisk) Tjocklek (metrisk) Diameter (metrisk) manschett
31337518 X-large, 11 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337400 Intermediär, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337436 Intermediär, 8 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337484 Intermediär, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337398 Intermediär, 8 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337454 Intermediär, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337483 Intermediär, 8 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337482 Betydande, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337497 Betydande, 9.5 800 mm 0.6 mm 160 mm
31337429 Betydande, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337439 Betydande, 9.5 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337416 Betydande, 9.5 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337440 Betydande, 9.5 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337517 Betydande, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337495 Betydande, 9.5 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337424 Betydande, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337508 Betydande, 9.5 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337461 Betydande, 9.5 920 mm 0.4 mm 200 mm
31337476 Betydande, 9.5 920 mm 0.6 mm 200 mm
31337494 Betydande, 9.5 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337469 Betydande, 9.5 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337473 X-large, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337396 X-large, 11 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337407 X-large, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337486 X-large, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337493 X-large, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337419 X-large, 11 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337401 X-large, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337457 X-large, 11 920 mm 0.4 mm 300 mm
31337399 X-large, 11 920 mm 0.4 mm 225 mm
31337467 X-large, 11 920 mm 0.6 mm 225 mm
31337447 X-large, 11 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337488 X-large, 11 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337462 X-large, 11 920 mm 0.6 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Produktkod. 31337518 Leverantör AL Glove Systems Leverantörsnummer 1230068111
Beräknad leverans: 08-12-2026
Flexibel, kemiskt resistent och ogenomtränglig mot gaser.
AL Glove Systems GSB-handskar är tillverkade av bromo-butylgummi (BBR) med hög gasogenomtränglighet och hög resistens mot ett brett spektrum av polära kolväten såsom syror, ester, ketoner och aminderivat. De är mycket flexibla med hög känslighet. GSB-handsken är klassificerad som PAH-fri.
  • Ogenomtränglig för gas
  • Hög resistens mot permeation av främst syre, kväve, inerta gaser etc. under produktion under inert gasatmosfär i inerta lådor för produktion av elektroniska komponenter och mikrokomponenter
Flexibel:
  • Erbjuder god känslighet i hanteringen
  • Motståndskraftig mot kemikalier
  • Hög resistens mot en mängd olika kemikalier och toxiner
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • En metanolskyddsnivå 6
  • B Acetonskydd Nivå 6
  • I Etylacetatskydd nivå 3
  • K natriumhydroxid 40% Skyddsnivå 6
  • L-svavelsyra 96 % Skyddsnivå 6
  • N-ättiksyra 99 % Skyddsnivå 6
  • O Ammoniumhydroxid 25% Skyddsnivå 6
  • T Formaldehyd 37% Skyddsnivå 6
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE kategori III-direktiv 2016/425 EG-typ
Klorerad Nej
Färg Svart
Hand Ambidextrous
Latexfri Ja
Material Butyl
Produkttyp Torrlåda, isolatorhandskar
Storlek X-large, 11
Temperatur (engelska) Max. 194 °F
Temperatur (metrisk) Max 90 °C
Tjocklek (engelska) 24 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.6 mm
För användning med (applikation) Hantering av känsliga eller farliga material i en inert eller innesluten atmosfär
För användning med (utrustning) Torrbox, isolator, RABS
Greppdesign Smidigt
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Förpackningstyp Kartong
Temperatur (engelska) Min -40 °C
Temperatur (metrisk) Min. -40 °C
Längd (engelska) 32 tum
Längd (metrisk) 800 mm
Diameter (engelska) manschett 12 tum
Diameter (metrisk) manschett 300 mm