Läs mer
- Home
- Products
- Personlig skyddsutrustning
- Handskar
- Torra boxhandskar
- AL Glove Systems GSC Isolatorboxhandskar
AL Glove Systems GSC Isolatorboxhandskar
Produktkod. 31337514
Change view
Storlek:
Betydande, 9.5
Intermediär, 8
X-large, 11
Längd (metrisk):
800 mm
920 mm
Tjocklek (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Diameter (metrisk) manschett:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
38 product options available for selection
| Produktkod. | Storlek | Längd (metrisk) | Tjocklek (metrisk) | Diameter (metrisk) manschett |
|---|---|---|---|---|
| 31337514 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337434 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337403 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337466 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337485 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337402 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337499 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337443 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337474 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337441 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337425 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337433 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337453 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337487 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337511 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337472 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337459 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337506 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337465 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337430 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337479 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337471 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337405 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337477 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337422 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337442 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337410 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337420 | X-large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337480 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337397 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337408 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337456 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337512 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337435 | X-large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337501 | X-large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337426 | X-large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337449 | X-large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337404 | X-large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
31337514
Leverantör
AL Glove Systems
Leverantörsnummer
1325069101
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 04-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
AL Glove Systems GSC Handskfackshandskar är tillverkade av klorosulfonerad polyeten (CSM). Detta material är mycket motståndskraftigt mot effekterna av syre- och ozonåldrande samt UV-strålning. Förutom sin goda kemiska beständighet vid kontakt med syror och baser är handsken också temperaturtålig upp till 120 grader.
- Syra- och alkaliresistent
- Handskar tillverkade av CSM är väl lämpade för att arbeta med oxiderande produkter, koncentrerad salpetersyra/saltsyra, ammoniak, koncentrerade alkalier och alkoholer
- UV-stabil
- Bra motstånd, t.ex. i inert gas-svetsdosor eller UV-intensiva belysningssituationer
- VHP-resistent
- Särskilt lämplig för isolatorer desinficerade med förångad väteperoxid (VHP)
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- En metanolskyddsnivå nivå 4
- K natriumhydroxid 40% Skyddsnivå 6
- L-svavelsyra 96 % Skyddsnivå 6
- P väteperoxid 30 % skyddsnivå 6
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE kategori III-direktiv 2016/425 EG-typ |
| Klorerad | Nej |
| Färg | Naturligt vitt |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Ja |
| Material | CSM |
| Produkttyp | Torrlåda, isolatorhandskar |
| Storlek | Betydande, 9.5 |
| Temperatur (engelska) Max. | 248 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 120 °C |
| Tjocklek (engelska) | 24 mil. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.6 mm |
| För användning med (applikation) | Aseptiska och sterila processer, såsom läkemedelstillverkning, sammansättning och fyllning. |
| För användning med (utrustning) | Torrbox, isolator, RABS |
| Greppdesign | Smidigt |
| Tillverkning/QMS revisionsstandarder | ISO 9001:2015 |
| Förpackningstyp | Kartong |
| Temperatur (engelska) Min | -4 °F |
| Temperatur (metrisk) Min. | -20 °C |
| Längd (engelska) | 36 tum |
| Längd (metrisk) | 920 mm |
| Diameter (engelska) manschett | 10 tum |
| Diameter (metrisk) manschett | 250 mm |
| Visa mer Visa mindre |