Läs mer
- Home
- Products
- Personlig skyddsutrustning
- Handskar
- Torra boxhandskar
- AL Glove Systems GSC Sterila isolatorboxhandskar
AL Glove Systems GSC Sterila isolatorboxhandskar
Produktkod. 31940398
Change view
Storlek:
8
9.5
11
Diameter (metrisk) manschett:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Tjocklek (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Längd (metrisk):
800 mm
920 mm
38 product options available for selection
| Produktkod. | Storlek | Diameter (metrisk) manschett | Tjocklek (metrisk) | Längd (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 31940398 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940366 | 8 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940355 | 8 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940369 | 8 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940347 | 8 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940407 | 8 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940405 | 8 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940360 | 9.5 | 160 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940388 | 9.5 | 160 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940386 | 9.5 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940401 | 9.5 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940372 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940345 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940377 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940336 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940367 | 9.5 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940357 | 9.5 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940352 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940378 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940395 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940343 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940374 | 9.5 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940382 | 9.5 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940413 | 11 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940389 | 11 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940356 | 11 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940393 | 11 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940329 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940337 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940408 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940332 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940346 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940402 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm |
| 31940417 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940335 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm |
| 31940375 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm |
| 31940365 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm |
| 31940334 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 920 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
31940398
Leverantör
AL Glove Systems
Leverantörsnummer
1330049111S
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 21-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- GSC Handskfackshandskar är gjorda av klorsulfonerad polyeten och CSM är väl lämpade för att arbeta med oxiderande produkter, koncentrerad salpetersyra eller saltsyra, ammoniak.
- Ger skydd vid hantering av syror, baser och alkoholer.
- Temperaturtålig upp till 120 grader
- UV-stabil och god resistans, t.ex. i inert gas-svetsdosor eller UV-intensiva belysningssituationer VHP-resistenta
- Lämplig för isolatorer desinficerade med förångad väteperoxid PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- En metanolskyddsnivå 4
- K natriumhydroxid 40% skyddsnivå 6
- L-svavelsyra 96 % skyddsnivå 6
- P väteperoxid 30% skyddsnivå 6
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE-kategori III-direktiv 2016 eller 425 EG-typ |
| Klorerad | Nej |
| Renrumsklass | Klass 10 000 (ISO 7) |
| Färg | Naturvit |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | CSM |
| Produkttyp | Torrlåda, isolatorhandskar |
| Storlek | 11 |
| Temperatur (engelska) Max. | 248 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 120 °C |
| Tjocklek (engelska) | 16 mil. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| För användning med (applikation) | Aseptiska och sterila processer, såsom läkemedelstillverkning, beredning och fyllning |
| För användning med (utrustning) | Torrbox, isolator, RABS |
| Greppdesign | Jämna |
| Tillverkning/QMS revisionsstandarder | ISO 9001:2015 |
| Förpackningstyp | Kartong |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Temperatur (engelska) Min | -4 °F |
| Temperatur (metrisk) Min. | -20 °C |
| Längd (engelska) | 36 tum. |
| Längd (metrisk) | 920 mm |
| Diameter (engelska) manschett | 30,08 cm |
| Diameter (metrisk) manschett | 300 mm |
| Visa mer Visa mindre |