Läs mer
AL Glove Systems GSE Duo isolatorboxhandskar
Produktkod. 31337515
Change view
Storlek:
Betydande, 9.5
Intermediär, 8
X-large, 11
Diameter (metrisk) manschett:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Diameter (metrisk) manschett
31337515 X-large, 11 225 mm
31337513 Intermediär, 8 180 mm
31337452 Intermediär, 8 200 mm
31337431 Intermediär, 8 225 mm
31337421 Betydande, 9.5 160 mm
31337475 Betydande, 9.5 180 mm
31337502 Betydande, 9.5 200 mm
31337423 Betydande, 9.5 225 mm
31337468 Betydande, 9.5 250 mm
31337470 Betydande, 9.5 300 mm
31337490 X-large, 11 180 mm
31337455 X-large, 11 200 mm
31337496 X-large, 11 250 mm
31337478 X-large, 11 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 31337515 Leverantör AL Glove Systems Leverantörsnummer 1522548111
Beräknad leverans: 07-01-2027
Tvålagers svart/vita handskar, resistenta mot desinfektionsmedel, UV/ozon och helt elektriskt ledande, enligt EU: GMP s bilaga 1.
AL Glove Systems GSE Duo Gloves tillverkade av etylenpropylen Diene-gummi (EPDM) i svartvitt visar hög resistens mot de flesta desinfektionsmedel. Elastomer-EPDM är resistent mot alkoholer såväl som mot syror och baser. Den visar också god motståndskraft mot åldrande och väderpåverkan. På grund av sin temperaturbeständighet upp till 130 °C är den också lämplig för ångsterilisering.
  • Motståndskraftig mot desinfektionskemikalier
  • Motståndskraftig mot de vanligt använda kemikalierna för desinfektion i produktionsanläggningar
  • UV- och ozonresistent
  • Handskarna tål intensiva ljusförhållanden
  • Helt elektrisk ledande på användarsidan för att undvika elektrisk laddning genom att glida in och ut ur handskarna
  • Handskarna kan användas med jordade portsystem
  • Enligt EU: GMP s riktlinjer bilaga 1 är strategin för kontamineringskontroll svarta CCS på insidan / vita utsidan för enkel visuell inspektion
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • P väteperoxid 30 % skyddsnivå 6
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA (Food and Drug Administration) Vol. 21, kap. 177.2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE kategori III-direktiv 2016/425 EG-typ
Klorerad Nej
Färg Multi
Hand Ambidextrous
Latexfri Ja
Material EPDM
Produkttyp Torrlåda, isolatorhandskar
Storlek X-large, 11
Temperatur (engelska) Max. 266 °F
Temperatur (metrisk) Max 130 °C
Tjocklek (engelska) 16 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
För användning med (applikation) Aseptiska och sterila processer, såsom läkemedelstillverkning, sammansättning och fyllning.
För användning med (utrustning) Torrbox, isolator, RABS
Greppdesign Smidigt
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Förpackningstyp Kartong
Temperatur (engelska) Min -4 °F
Temperatur (metrisk) Min. -20 °C
Längd (engelska) 32 tum
Längd (metrisk) 800 mm
Diameter (engelska) manschett 9 tum
Diameter (metrisk) manschett 225 mm