Läs mer
AL Glove Systems GSE Duo sterila isolatorboxhandskar
Produktkod. 31940412
Change view
Storlek:
8
9.5
11
Diameter (metrisk) manschett:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Tjocklek (metrisk):
0.4 mm
Längd (metrisk):
800 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Diameter (metrisk) manschett Tjocklek (metrisk) Längd (metrisk)
31940412 9.5 225 mm 0.4 mm 800 mm
31940342 8 180 mm 0.4 mm 800 mm
31940353 8 200 mm 0.4 mm 800 mm
31940373 8 225 mm 0.4 mm 800 mm
31940338 9.5 160 mm 0.4 mm 800 mm
31940371 9.5 180 mm 0.4 mm 800 mm
31940385 9.5 200 mm 0.4 mm 800 mm
31940391 9.5 250 mm 0.4 mm 800 mm
31940340 9.5 300 mm 0.4 mm 800 mm
31940380 11 180 mm 0.4 mm 800 mm
31940411 11 200 mm 0.4 mm 800 mm
31940404 11 225 mm 0.4 mm 800 mm
31940344 11 250 mm 0.4 mm 800 mm
31940351 11 300 mm 0.4 mm 800 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 31940412 Leverantör AL Glove Systems Leverantörsnummer 1522548101S
Beräknad leverans: 15-12-2026
Ger utmärkt skydd mot de flesta desinfektionsmedel med utmärkt åldrande och väderbeständighet.
  • Elastomer-EPDM är resistent mot alkoholer såväl som mot syror och baser.
  • Temperaturtålig upp till 130 °C och lämplig för ångsterilisering
  • Motståndskraftig mot de ofta använda kemikalierna för desinfektion i produktionsanläggningar, UV- och ozonbeständig och tål intensiva ljusförhållanden.
  • Fullt elektriskt ledande på användarsidan för att undvika elektrisk laddning genom att glida in och ut ur handskarna.
  • Handskarna kan användas med jordade portsystem enligt EU: GMP s riktlinjer Bilaga 1 Strategi för kontamineringskontroll (CCS) tvåfärgade handske, svart inuti eller vit utsida för enkel visuell inspektion
  • PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018 P Väteperoxid 30 % Skyddsnivå 6
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, Food and Drug Administration Vol. 21, Kap.177.2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE-kategori III-direktiv 2016 eller 425 EG-typ
Klorerad Nej
Renrumsklass Klass 10 000 (ISO 7)
Färg Multi
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material EPDM
Produkttyp Torrlåda, isolatorhandskar
Storlek 9.5
Temperatur (engelska) Max. 266 °F
Temperatur (metrisk) Max 130 °C
Tjocklek (engelska) 16 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
För användning med (applikation) Aseptiska och sterila processer, såsom läkemedelstillverkning, beredning och fyllning
För användning med (utrustning) Torrbox, isolator, RABS
Greppdesign Jämna
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Förpackningstyp Kartong
Kvantitet 10 Pk.
Temperatur (engelska) Min -4 °F
Temperatur (metrisk) Min. -20 °C
Längd (engelska) 32 tum
Längd (metrisk) 800 mm
Diameter (engelska) manschett 9 tum
Diameter (metrisk) manschett 225 mm