Läs mer
- Home
- Products
- Personlig skyddsutrustning
- Handskar
- Torra boxhandskar
- AL Glove Systems GSE Isolator Box Handskar
AL Glove Systems GSE Isolator Box Handskar
Produktkod. 31337489
Change view
Storlek:
Betydande, 9.5
Intermediär, 11
Intermediär, 8
X-large, 11
X-large, 9.5
Längd (metrisk):
800 mm
920 mm
Tjocklek (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Diameter (metrisk) manschett:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
35 product options available for selection
| Produktkod. | Storlek | Längd (metrisk) | Tjocklek (metrisk) | Diameter (metrisk) manschett |
|---|---|---|---|---|
| 31337489 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337418 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337415 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337444 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337503 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337448 | Intermediär, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337507 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337510 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337516 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337498 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337446 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337450 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337451 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337428 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337458 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337411 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337509 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337438 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337413 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337406 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337417 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337460 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337481 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337437 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337432 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337500 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337445 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337412 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337505 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337464 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337491 | X-large, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337504 | X-large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337492 | X-large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337409 | X-large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337427 | X-large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
31337489
Leverantör
AL Glove Systems
Leverantörsnummer
1118048081
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 10-09-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
AL Glove Systems GSE-handskar tillverkade av etylenpropylen-duinegummi (EPDM) visar hög resistens mot de flesta desinfektionsmedel. Elastomer-EPDM är resistent mot alkoholer såväl som mot syror och baser. Den visar också god motståndskraft mot åldrande och väderpåverkan. På grund av sin temperaturbeständighet upp till 130 °C är den också lämplig för ångsterilisering.
- Motståndskraftig mot desinfektionskemikalier
- Motståndskraftig mot de vanligt använda kemikalierna för desinfektion i produktionsanläggningar
- UV- och ozonresistent
- Handskarna tål intensiva ljusförhållanden
- Fullt elektriskt ledande
- Handskarna kan användas med jordade portsystem, vilket till exempel förhindrar krutvidhäftning på grund av statisk laddning
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- P väteperoxid 30 % skyddsnivå 6
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA (Food and Drug Administration) Vol. 21, kap. 177.2600 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE kategori III-direktiv 2016/425 EG-typ |
| Klorerad | Nej |
| Färg | Svart |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Ja |
| Material | EPDM |
| Produkttyp | Torrlåda, isolatorhandskar |
| Storlek | Intermediär, 8 |
| Temperatur (engelska) Max. | 266°F |
| Temperatur (metrisk) Max | 130 °C |
| Tjocklek (engelska) | 16 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| För användning med (applikation) | Aseptiska och sterila processer, såsom läkemedelstillverkning, sammansättning och fyllning. |
| För användning med (utrustning) | Torrbox, isolator, RABS |
| Greppdesign | Smidigt |
| Tillverkning/QMS revisionsstandarder | ISO 9001:2015 |
| Förpackningstyp | Kartong |
| Temperatur (engelska) Min | -4 °F |
| Temperatur (metrisk) Min. | -20 °C |
| Längd (engelska) | 32 tum |
| Längd (metrisk) | 800 mm |
| Diameter (engelska) manschett | 16,9 cm |
| Diameter (metrisk) manschett | 180 mm |
| Visa mer Visa mindre |