Läs mer
- Home
- Products
- Personlig skyddsutrustning
- Handskar
- Torra boxhandskar
- AL Glove Systems GSE Isolator Box Handskar
AL Glove Systems GSE Isolator Box Handskar
Produktkod. 31337516| Produktkod. | Storlek | Längd (metrisk) | Tjocklek (metrisk) | Diameter (metrisk) manschett |
|---|---|---|---|---|
| 31337516 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337489 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337418 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337415 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337444 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337503 | Intermediär, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337448 | Intermediär, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337507 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337510 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337498 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337446 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337450 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337451 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337428 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337458 | Betydande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337411 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337509 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337438 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337413 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337406 | Betydande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337417 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337460 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337481 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337437 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337432 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337500 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337445 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337412 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337505 | X-large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337464 | X-large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337491 | X-large, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337504 | X-large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337492 | X-large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337409 | X-large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337427 | X-large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
Logga inför att se lagersaldo.
Beskrivning
AL Glove Systems GSE-handskar tillverkade av etylenpropylen-duinegummi (EPDM) visar hög resistens mot de flesta desinfektionsmedel. Elastomer-EPDM är resistent mot alkoholer såväl som mot syror och baser. Den visar också god motståndskraft mot åldrande och väderpåverkan. På grund av sin temperaturbeständighet upp till 130 °C är den också lämplig för ångsterilisering.
- Motståndskraftig mot desinfektionskemikalier
- Motståndskraftig mot de vanligt använda kemikalierna för desinfektion i produktionsanläggningar
- UV- och ozonresistent
- Handskarna tål intensiva ljusförhållanden
- Fullt elektriskt ledande
- Handskarna kan användas med jordade portsystem, vilket till exempel förhindrar krutvidhäftning på grund av statisk laddning
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- P väteperoxid 30 % skyddsnivå 6
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA (Food and Drug Administration) Vol. 21, kap. 177.2600 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE kategori III-direktiv 2016/425 EG-typ |
| Klorerad | Nej |
| Färg | Svart |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Ja |
| Material | EPDM |
| Produkttyp | Torrlåda, isolatorhandskar |
| Storlek | Betydande, 9.5 |
| Temperatur (engelska) Max. | 266 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 130 °C |
| Tjocklek (engelska) | 16 mil. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| För användning med (applikation) | Aseptiska och sterila processer, såsom läkemedelstillverkning, sammansättning och fyllning. |
| För användning med (utrustning) | Torrbox, isolator, RABS |
| Greppdesign | Smidigt |
| Tillverkning/QMS revisionsstandarder | ISO 9001:2015 |
| Förpackningstyp | Kartong |
| Temperatur (engelska) Min | -4 °F |
| Temperatur (metrisk) Min. | -20 °C |
| Längd (engelska) | 32 tum |
| Längd (metrisk) | 800 mm |
| Diameter (engelska) manschett | 8 tum |
| Diameter (metrisk) manschett | 200 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.